Merck
727903
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methyl-imidazolium-(S)-2-aminopropionat
≥96% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.25
Beilstein:
9956028
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥96% (HPLC)
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.05% halogenides (chloride, bromide, iodide)
≤10% water
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
C[C@H](N)C([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C3H7NO2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(4)3(5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;2H,4H2,1H3,(H,5,6)/q+1;/p-1/t;2-/m.0/s1
InChIKey
NJYVKYFXBDKITN-WNQIDUERSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)