727261
(R)-1-Cyclopropylethylamin
ChiPros®, produced by BASF, 99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
produced by BASF
Assay
≥98.5% (GC)
99%
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES String
C[C@@H](N)C1CC1
InChI
1S/C5H11N/c1-4(6)5-2-3-5/h4-5H,2-3,6H2,1H3/t4-/m1/s1
InChIKey
IXCXVGWKYIDNOS-SCSAIBSYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
<69.8 °F
Flammpunkt (°C)
< 21 °C