Merck
727083
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Aminoindan
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonym(e):
(S)-(+)-1-Indanamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.19
Beilstein:
2206708
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Qualität
produced by BASF
Assay
≥98.5% (GC)
99%
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.5%
Brechungsindex
n20/D 1.562 (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N[C@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m0/s1
InChIKey
XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-N
Rechtliche Hinweise
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)