Merck
727059
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Hexanol
ChiPros®, produced by BASF, 98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.17
Beilstein:
1718997
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Qualität
produced by BASF
Assay
98%
Optische Reinheit
ee: ≥97.5%
Brechungsindex
n20/D 1.415 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
Dichte
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChIKey
QNVRIHYSUZMSGM-LURJTMIESA-N
Rechtliche Hinweise
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)