Merck
726737
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Amino-indan
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonym(e):
(R)-(−)-1-Indanamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.19
Beilstein:
3196204
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Form:
liquid
Assay:
≥98.5% (GC)
99%
Qualität
produced by BASF
Assay
≥98.5% (GC)
99%
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES String
N[C@@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m1/s1
InChIKey
XJEVHMGJSYVQBQ-SECBINFHSA-N
Rechtliche Hinweise
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)