Merck
726338
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-4-Cyclohexen-1,2-diamin
≥97.0%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥96.0%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N[C@H]1CC=CC[C@@H]1N
InChI
1S/C6H12N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2/t5-,6-/m0/s1
InChIKey
ZDENNVQHCXLZDN-WDSKDSINSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)