Merck
726109
Sigma-Aldrich
(±)-trans-4-Cyclohexen-1,2-Dicarboxylsäure
98%
Synonym(e):
trans-1,2,3,6-Tetrahydrophthalsäure
Größe auswählen
1 G
CHF 173.00
CHF 173.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 173.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.16
Beilstein:
3201285
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 173.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (T)
98%
Form
powder
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1CC=CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H10O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
InChIKey
ILUAAIDVFMVTAU-PHDIDXHHSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kokke, W.C.M.C. and Varkevisser, F.A.
The Journal of Organic Chemistry, 39, 1536-1539 (1974)