Merck
725323
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indazol-4-boronsäure-pinakolester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19BN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
84-89 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cn1ncc2c(cccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C14H19BN2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-7-6-8-12-10(11)9-16-17(12)5/h6-9H,1-5H3
InChIKey
OZHFBNULPUBRJF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)