Merck
72460
Sigma-Aldrich
Boc-3-(3-pyridyl)-D-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-β-(3-pyridyl)-D-alanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.29
Beilstein:
4195466
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
crystals
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1cccnc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)7-9-5-4-6-14-8-9/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-/m1/s1
InChIKey
JLBCSWWZSSVXRQ-SNVBAGLBSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)