Merck
724262
Sigma-Aldrich
2-Methylthiophen-3-carboxamid
97%
Synonym(e):
2-Methyl-3-thiophencarboxamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
135-140 °C
SMILES String
Cc1sccc1C(N)=O
InChI
1S/C6H7NOS/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
InChIKey
ZDEWSZZMQVGWCA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)