Merck
723991
Sigma-Aldrich
Kalium-2-Fluor-5-Formylphenyltrifluorborat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4BF4KO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
230-235 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
SMILES String
[K+].Fc1ccc(C=O)cc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H4BF4O.K/c9-7-2-1-5(4-13)3-6(7)8(10,11)12;/h1-4H;/q-1;+1
InChIKey
HCTPXGYDPRWOOU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Organotrifluoroborate involved in:
  • Metal-free chlorodeboronation
  • Hydrolysis via silica gel and water
  • Suzuki-Miyaura reactions
  • Reductive amination
  • Wittig reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.