Merck
723290
Sigma-Aldrich
2-Chlor-4-iodopyridin-3-carbonsäure
97%
Synonym(e):
2-Chlor-4-iodnicotinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3ClINO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
162-167 °C
SMILES String
OC(=O)c1c(Cl)nccc1I
InChI
1S/C6H3ClINO2/c7-5-4(6(10)11)3(8)1-2-9-5/h1-2H,(H,10,11)
InChIKey
XOMBFOCJXYZRSI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)