Wichtige Dokumente
722790
trans-Ölsäure-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
trans-9-Octadecensäure-1,2,3,7,8-13C5, Elainsäure-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
95% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
42-44 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+/i11+1,12+1,16+1,17+1,18+1
InChIKey
ZQPPMHVWECSIRJ-CLWZAQNKSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)