Merck
722340
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-1H-Pyrazol-5-Carboxylsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
208-213 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(C(O)=O)n(C)n1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-4-3-5(6(9)10)8(2)7-4/h3H,1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)