Merck
722073
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-Methoxy-3-Nitrobenzaldehyd
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 957.00
CHF 957.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 957.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 957.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
129-134 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
nitro
SMILES String
COc1cc(C=O)c(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-6-2-5(4-10)8(11)7(3-6)9(12)13/h2-4,11H,1H3
InChIKey
CCHTVTHOPTTYSY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)