Wichtige Dokumente
721247
2,2′-Diamino-4,4′-Stilbenedi-Carboxylsäure
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
200-205 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
Nc1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H14N2O4/c17-13-7-11(15(19)20)5-3-9(13)1-2-10-4-6-12(16(21)22)8-14(10)18/h1-8H,17-18H2,(H,19,20)(H,21,22)/b2-1+
InChIKey
QEDSDXRFNGAJKN-OWOJBTEDSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.