Merck
720887
Sigma-Aldrich
Kaliumdodecafluor-closo-Dodecaborat
97%
Synonym(e):
Dikalium-dodecafluordodecaborat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
B12F12K2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.91
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: boron
mp (Schmelzpunkt)
550 °C (dec.)
SMILES String
[K+].[K+].FB1C[B-]2(F)B(F)[B-](F)(B(F)B(F)B(F)B(F)B(F)B1F)B2F
InChI
1S/CH2B11F11.2K/c13-2-1-11(22)9(20)12(23,10(11)21)8(19)7(18)6(17)5(16)4(15)3(2)14;;/h1H2;;/q-2;2*+1
InChIKey
MJZMONZFZXGMAR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)