Merck
719242
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlor-2(5H)-Furanon
97%
Synonym(e):
3,4-Dichlorfuran-2(5H)-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2Cl2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
48-52 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
SMILES String
ClC1=C(Cl)C(=O)OC1
InChI
1S/C4H2Cl2O2/c5-2-1-8-4(7)3(2)6/h1H2
InChIKey
ULWRZZDLLPNFEW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)