Merck
718947
Sigma-Aldrich
Kalium(jodmethyl)trifluorborat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH2BF3IK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
245-258 °C (dec.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
[K+].C[B-](C)(C)CI
InChI
1S/C4H11BI.K/c1-5(2,3)4-6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
InChIKey
YPGDEVDDTXBNRH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Organotrifluoroborate involved in synthesis of functionalized ethyltrifluoroborates
Organotrifluoroboronates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.