Merck
718726
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridin-3-Carboxaldehyd
97%
Synonym(e):
3-Formyl-6-methylpyridin, 5-Formyl-2-picolin, 6-Methylnicotinaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.546
Dichte
1.084 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cc1ccc(C=O)cn1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-2-3-7(5-9)4-8-6/h2-5H,1H3
InChIKey
IMWMEIWYPWVABQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87.8 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)