Merck
717894
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-Brom-3-Methyl-1H-Pyrazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6BrN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
117-122 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1n[nH]c(N)c1Br
InChI
1S/C4H6BrN3/c1-2-3(5)4(6)8-7-2/h1H3,(H3,6,7,8)
InChIKey
WZMBDMWFVPKYCF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)