Merck
717800
Sigma-Aldrich
3-Jod-4-Methoxybenzoesäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7IO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
239-243 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(cc1I)C(O)=O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
HNJSYSWRPCCSQI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)