Merck
717649
Sigma-Aldrich
2-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9BO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
166-170 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(B(O)O)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-7-2-3-8(9(11)12)6(4-7)5-10/h2-5,11-12H,1H3
InChIKey
ZSSNGMFKYFBOAG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)