Merck
717509
Sigma-Aldrich
Kaliumbenzo[b]thiophen-2-yl-2-trifluoroborat
95%
Synonym(e):
Potassium 2-benzothiophenetrifluoroborate, Potassium benzothiophene-2-trifluoroborate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5BF3KS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
[K+].F[B-](F)(F)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5BF3S.K/c10-9(11,12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)13-8;/h1-5H;/q-1;+1
InChIKey
ARGVKIMBMAAMJS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable