Merck
717355
Sigma-Aldrich
D-Glucose-5-13C
98 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Markierte Glucose, Dextrose-1-13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5H12O6
Molekulargewicht:
181.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC[13C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i2+1
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-XCIUHENGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2