Merck
717258
Sigma-Aldrich
4-(Brommethyl)-2-(2-pyridyl)-thiazol-5-carbonsäure-ethylester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11BrN2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
130-135 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1sc(nc1CBr)-c2ccccn2
InChI
1S/C12H11BrN2O2S/c1-2-17-12(16)10-9(7-13)15-11(18-10)8-5-3-4-6-14-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChIKey
RNJKUHUGSBTCRJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)