Merck
717150
Sigma-Aldrich
2-Ketobuttersäure-3,3-d2 Natriumsalz Hydrat
97 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
Natrium-α-ketobutyrat-3,3-d2
Größe auswählen
250 MG
CHF 1’700.00
CHF 1’700.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 1’700.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CD2COCO2Na•xH2O
Molekulargewicht:
126.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’700.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
97 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O.[Na+].[2H]C([2H])(C)C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i2D2;;
InChIKey
PVLJVKQSCAHPPR-FMPZBJQLSA-M
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.