Merck
716413
Sigma-Aldrich
2-Brom-5-Methylbenzoesäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
136-140 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
Cc1ccc(Br)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
ZXMISUUIYPFORW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)