Merck
715522
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-N,N′-Dimethyl-1,2-Diphenylethan-1,2-Diamin
97%
Größe auswählen
100 MG
CHF 103.00
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 103.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +17.0°, c = 0.5 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
48-53 °C
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
SMILES String
CN[C@@H]([C@H](NC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H20N2/c1-17-15(13-9-5-3-6-10-13)16(18-2)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-18H,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
InChIKey
BTHYVQUNQHWNLS-HZPDHXFCSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)