Merck
714577
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-Pyridinylmethanol
97%
Synonym(e):
2-Amino-4-(hydroxymethyl)pyridine
Größe auswählen
1 G
CHF 100.00
CHF 100.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 100.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 100.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
80-84 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
Nc1cc(CO)ccn1
InChI
1S/C6H8N2O/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-3,9H,4H2,(H2,7,8)
InChIKey
ZRJJXXDQIQFZBW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)