Merck
714259
Sigma-Aldrich
(S)-2 Azido-3-(3-indolyl)-propionsäure Cyclohexylaminsalz
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
L-Azidotryptophan Cyclohexylaminsalz, N3-Trp-OH Cyclohexylaminsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10N4O2 · C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -45.0±2.0°, c = 1 in methanol
Zusammensetzung
carbon, 60.7-63.2%
nitrogen, 20.8-21.7%
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1CCCCC1.OC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C11H10N4O2.C6H13N/c12-15-14-10(11(16)17)5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(7)9;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4,6,10,13H,5H2,(H,16,17);6H,1-5,7H2/t10-;/m0./s1
InChIKey
CONRNQTWYKMOCC-PPHPATTJSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)