Wichtige Dokumente
713937
(1S,2S)-trans-1,2-Dihydro-,1,2-naphthalindiol
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
(1S-trans)-1,2-Dihydro-1,2-dihydroxy-naphthalin
About This Item
Assay
≥96.0% (HPLC)
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥97.0%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H]1C=Cc2ccccc2[C@@H]1O
InChI
1S/C10H10O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6,9-12H/t9-,10-/m0/s1
InChIKey
QPUHWUSUBHNZCG-UWVGGRQHSA-N
Verpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)