Merck
713139
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methyl-pyrrolidinium-iodid
Synonym(e):
N-Butyl-N-methylpyrrolidinium iodide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H20IN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.17
Beilstein:
3701800
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
powder
SMILES String
[I-].CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.HI/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;/h3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
BEZANEDYKZXSCF-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Hydrophobic ionic liquids for electrochemical applications
  • Lewis-base ionic liquid
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)