Merck
712868
Sigma-Aldrich
N-Benzyliden-P,P-diphenylphosphinsäureamid
≥97.0%
Synonym(e):
N-(Diphenylphosphinyl)-benzaldimin, P,P-Diphenyl-N-(phenylmethylen)-phosphinsäureamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H16NOP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.31
Beilstein:
4686814
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
SMILES String
O=P(\N=C\c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16NOP/c21-22(18-12-6-2-7-13-18,19-14-8-3-9-15-19)20-16-17-10-4-1-5-11-17/h1-16H/b20-16+
InChIKey
JLAOYBRAGQKVLX-CAPFRKAQSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)