Merck
712736
Sigma-Aldrich
6-Azido-6-deoxy-1,2:3,4-di-O-isopropyliden-α-D-galactopyranose
≥96% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H19N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥96% (HPLC)
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]/D -92.0±3.0°, c = 1 in ethyl acetate
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O1
InChI
1S/C12H19N3O5/c1-11(2)17-7-6(5-14-15-13)16-10-9(8(7)18-11)19-12(3,4)20-10/h6-10H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8+,9-,10-/m1/s1
InChIKey
KIBLVBPHQCVUFG-SOYHJAILSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)