Wichtige Dokumente
711500
3-Hydroxy-1-methyl-5-(trifluormethyl)-pyrazol
97%
Synonym(e):
1-Methyl-5-trifluormethyl-1H-pyrazol-3-ol
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
129-134 °C
SMILES String
Cn1nc(O)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3N2O/c1-10-3(5(6,7)8)2-4(11)9-10/h2H,1H3,(H,9,11)
InChIKey
QEHXHKNBIGEWIH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)