Wichtige Dokumente
710083
Kalium-(4-methyl-1-piperazinyl)-methyltrifluoroborat
internal salt
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
64-70 °C
SMILES String
CN1CC[NH+](CC1)C[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H13BF3N2/c1-11-2-4-12(5-3-11)6-7(8,9)10/h2-6H2,1H3/q-1/p+1
InChIKey
NWDSODBACSCRNQ-UHFFFAOYSA-O
Anwendung
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)