Merck
709123
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethylisothiocyanat
95%
Größe auswählen
5 G
CHF 120.00
CHF 120.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 120.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 120.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.517
Dichte
1.080 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
ether
isothiocyanate
SMILES String
COCCN=C=S
InChI
1S/C4H7NOS/c1-6-3-2-5-4-7/h2-3H2,1H3
InChIKey
HTSAVXAFEVUJQE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
66.0 °F
Flammpunkt (°C)
18.9 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)