708968
Triphenylphosphat -Lösung
NMR reference standard, 0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR reference standard
Form
solution
Konzentration
0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
SMILES String
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChIKey
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Menge
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves