Merck
70796
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Fmoc-amino)-4-(2-naphthyl)-buttersäure
≥95.0%
Synonym(e):
Fmoc-4-(2-naphthyl)-D-β-homoalanin, Fmoc-D-β-2-Homonal-OH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H25NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥95.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C29H25NO4/c31-28(32)17-22(16-19-13-14-20-7-1-2-8-21(20)15-19)30-29(33)34-18-27-25-11-5-3-9-23(25)24-10-4-6-12-26(24)27/h1-15,22,27H,16-18H2,(H,30,33)(H,31,32)/t22-/m1/s1
InChIKey
LQGDRWACMZMSCD-JOCHJYFZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)