Merck
707953
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-4-Azaindol
95%
Synonym(e):
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
108-112 °C
SMILES String
COc1ccc2[nH]ccc2n1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-8-3-2-6-7(10-8)4-5-9-6/h2-5,9H,1H3
InChIKey
WTIFEVSWZUSXQL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable