Merck
707910
Sigma-Aldrich
3-Brom-5-Fluorphenylboronsäure-MIDAester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10BBrFNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
106-110 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cc(F)cc(Br)c2
InChI
1S/C11H10BBrFNO4/c1-15-5-10(16)18-12(19-11(17)6-15)7-2-8(13)4-9(14)3-7/h2-4H,5-6H2,1H3
InChIKey
ABRYALMIBLCOGS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)