Merck
707600
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxybenzoylchlorid
94%
Synonym(e):
3-Benzyloxybenzoic acid chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Form:
solid
Assay:
94%
Assay
94%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
40-43 °C
SMILES String
ClC(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-14(16)12-7-4-8-13(9-12)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
InChIKey
HPVUGOBQRQUWMK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of dihydroquinolinones and tetrahydroquinazolinones as potent kinesin spindle protein inhibitors and potential antitumor agents
  • Preparation of carbamate derivatives as fatty acid amide hydrolase inhibitors
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)