Merck
706612
Sigma-Aldrich
2-Brom-3-(dimethylamino)-acrolein
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
67-72 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN(C)\C=C(/Br)C=O
InChI
1S/C5H8BrNO/c1-7(2)3-5(6)4-8/h3-4H,1-2H3/b5-3-
InChIKey
ACBSCWFIKSDJLP-HYXAFXHYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)