Merck
706272
Sigma-Aldrich
Indium(III)-tris(trifluormethansulfonimid)
Synonym(e):
In(NTf2)3, Indium(III)-triflamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6F18InN3O12S6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
955.26
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: indium
reagent type: catalyst
SMILES String
[In+3].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3C2F6NO4S2.In/c3*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q3*-1;+3
InChIKey
LBZQGHUURRSWEH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)