705810
3,6-Dichlor-2-Hydroxybenzoesäure-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
3,6-Dichlorsalicylsäure-13C6 (ring-13C6)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)[13c]1[13c](Cl)[13cH][13cH][13c](Cl)[13c]1O
InChI
1S/C7H4Cl2O3/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
FKIKPQHMWFZFEB-IDEBNGHGSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable