705705
2-Methoxy-13C,d3-Estron
≥98 atom %, 98% (CP)
Synonym(e):
2,3-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-on-2-methyl-13C,d3-ether, 2-Hydroxyestron-2-methyl-13C,d3-ether, 3-Hydroxy-2-methoxy-13C,d3-1,3,5(10)-estratrien-17-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
13C
D
≥98 atom %
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1CC[C@@]([C@]1(C)CC2)([H])[C@@]3([H])[C@@]2([H])C4=C(CC3)C=C(O)C(O[13C]([2H])([2H])[2H])=C4
InChI
1S/C19H24O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,20H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,19-/m0/s1/i2+1D3
InChIKey
WHEUWNKSCXYKBU-KXBYASRSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable