Merck
705527
Sigma-Aldrich
3-(Trifluormethyl)-1-methyl-1H-Pyrazol-4-Carboxylsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5F3N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
200-204 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
Cn1cc(C(O)=O)c(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2O2/c1-11-2-3(5(12)13)4(10-11)6(7,8)9/h2H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
FZNKJQNEJGXCJH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)