Merck
705012
Sigma-Aldrich
N-Methyliminodiessigsäure Natriumsalz
Größe auswählen
5 G
CHF 106.00
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 106.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7NNa2O4
Molekulargewicht:
191.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[Na+].[Na+].CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H9NO4.2Na/c1-6(2-4(7)8)3-5(9)10;;/h2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
ZUCSYDIQCDIPLJ-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)