704911
N-Benzyl-2-brom-N-phenylbutanamid
97%
About This Item
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
44-50 °C
SMILES String
CCC(Br)C(=O)N(Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H18BrNO/c1-2-16(18)17(20)19(15-11-7-4-8-12-15)13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12,16H,2,13H2,1H3
InChIKey
DVAAHBQCAZCHOP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C